Merck
671606
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
(S)-N-Glycidylphthalimide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H9NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
203.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99.0% (GC)
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
cadena SMILES
O=C1N(C[C@H]2CO2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C11H9NO3/c13-10-8-3-1-2-4-9(8)11(14)12(10)5-7-6-15-7/h1-4,7H,5-6H2/t7-/m0/s1
Clave InChI
DUILGEYLVHGSEE-ZETCQYMHSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)