Merck
671223
Sigma-Aldrich
(S,S)-(−)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
≥99.5% (HPLC)
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 283,00
US$ 283,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 283,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(NH2)CH(C6H5)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
213.28
Beilstein:
2806217
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 283,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.5% (HPLC)
actividad óptica
[α]/D -124±3°, c = 0.87 in ethanol
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
mp
116-119 °C
grupo funcional
amine
hydroxyl
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15NO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14,16H,15H2/t13-,14-/m0/s1
Clave InChI
GEJJWYZZKKKSEV-KBPBESRZSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)