Merck
670936
Sigma-Aldrich
O-(2-Carboxyethyl)polyethylene glycol
5,000
Sinónimos:
Polyethylene glycol, Polyethylene glycol 3400 monoacid
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 587,00
US$ 587,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 587,00
About This Item
Fórmula lineal:
HO(CH2CH2O)nCH2CH2COOH
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
US$ 587,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)