Merck
670499
Sigma-Aldrich
(S)-2-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-2-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthoic acid, (S)-2-Aminotetralin-2-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
191.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
≥99.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D +4.7±0.5°, c = 0.5 in 0.3 M HCl
optical purity
ee: ≥98%
impurities
≤10% water
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@]1(CCc2ccccc2C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO2/c12-11(10(13)14)6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-11/h1-4H,5-7,12H2,(H,13,14)/t11-/m0/s1
InChI key
CDULPPOISZOUTK-NSHDSACASA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)