Merck
669865
Sigma-Aldrich
(R)-α-Methoxy-2-naphthylacetic acid
≥99.0%
Sinónimos:
(R)-α-Methoxy-2-naphthaleneacetic acid, (R)-2-NMA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
216.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
optical activity
[α]/D -177±5°, c = 0.1 in methanol
optical purity
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
mp
111-114 °C
SMILES string
CO[C@@H](C(O)=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O3/c1-16-12(13(14)15)11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8,12H,1H3,(H,14,15)/t12-/m1/s1
InChI key
OQVFHDWREDKUCW-GFCCVEGCSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kimura, M., et al.
Tetrahedron Asymmetry, 13, 1059-1068 (2002)