669350
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6BrF3O
Número de CAS:
Peso molecular:
255.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.469
densidad
1.559 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Cc1cc(OC(F)(F)F)ccc1Br
InChI
1S/C8H6BrF3O/c1-5-4-6(2-3-7(5)9)13-8(10,11)12/h2-4H,1H3
Clave InChI
ZKABPUGKDKWJIP-UHFFFAOYSA-N
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?