Merck
669237
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol
90%
Sinónimos:
1,3-Diphenylpropargyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
208.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
90%
form
solid
refractive index
n20/D 1.618
density
1.099 g/mL at 25 °C
functional group
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OC(C#Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-16H
InChI key
DZZWMODRWHHWFR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)