Merck
669199
Sigma-Aldrich
trans-2-(3,5-Difluorophenyl)vinyl boronic acid pinacol ester
≥96%
Sinónimos:
(E)-2-(3,5-Difluorostyryl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[(1E)-2-(3,5-Difluorophenyl)ethenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-(3,5-Difluorophenyl)vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17BF2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
266.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
≥96%
refractive index
n20/D 1.5002
bp
127-130 °C/2.4 mmHg
density
1.084 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\c2cc(F)cc(F)c2
InChI
1S/C14H17BF2O2/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)6-5-10-7-11(16)9-12(17)8-10/h5-9H,1-4H3/b6-5+
InChI key
LKRHAXIALBYDDQ-AATRIKPKSA-N
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c