Merck
669040
Sigma-Aldrich
2,5-Bis[2-(N,N-diethylamino)-ethoxy]-1,4-dibromobenzene
Sinónimos:
2,5-Bis[3-(N,N-diethylamino)-1-oxapropyl]-1,4-dibromobenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H30Br2N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
466.25
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
mp
58-63 °C
cadena SMILES
CN(C)CCOc1cc(Br)c(OCCN(C)C)cc1Br
InChI
1S/C14H22Br2N2O2/c1-17(2)5-7-19-13-9-12(16)14(10-11(13)15)20-8-6-18(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
Clave InChI
ROMKKPMBKLIRCX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)