Merck
667579
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyldimethylsiloxybut-3-yne
97%
Sinónimos:
tert-Butyl-dimethyl-(methyl-prop-2-ynloxy)silane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20OSi
Número de CAS:
Peso molecular:
184.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
refractive index
n20/D 1.423
bp
40-42 °C/9 mbar
density
0.812 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C#C
InChI
1S/C10H20OSi/c1-8-9(2)11-12(6,7)10(3,4)5/h1,9H,2-7H3
InChI key
DYUHDPKTGYOFOJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
102.2 °F
flash_point_c
39 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)