666734
tert-Butyl-methyl-13C ether
99 atom % 13C
Sinónimos:
2-(methoxy-13C)-2-methyl-Propane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC4H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
89.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
bp
55-56 °C
densidad
0.748 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CC(C)(C)O[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i4+1
Clave InChI
BZLVMXJERCGZMT-AZXPZELESA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-27.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-33 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)