Merck
665657
Sigma-Aldrich
2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H3F6N
Número de CAS:
Peso molecular:
215.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.393
bp
85 °C/18 mmHg
densidad
1.498 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F6N/c8-6(9,10)4-2-1-3-14-5(4)7(11,12)13/h1-3H
Clave InChI
RRNXYHYDSDAOFW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)