Merck
665304
Sigma-Aldrich
Methyl 5-iodo-2-methoxybenzoate
97%
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 150,00
US$ 150,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 150,00
About This Item
Fórmula lineal:
IC6H3(OCH3)CO2CH3
Peso molecular:
292.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 150,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
57-61 °C
grupo funcional
ester
iodo
cadena SMILES
COC(=O)c1cc(I)ccc1OC
InChI
1S/C9H9IO3/c1-12-8-4-3-6(10)5-7(8)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
FJVKSHACIRATIW-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)