Merck
665061
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Boc-3-acetamidopyrrolidine
97%
Sinónimos:
tert-Butyl (3R)-3-(acetylamino)-1-pyrrolidinecarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H20N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
228.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
85-89 °C
functional group
amide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1CCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20N2O3/c1-8(14)12-9-5-6-13(7-9)10(15)16-11(2,3)4/h9H,5-7H2,1-4H3,(H,12,14)/t9-/m1/s1
InChI key
SLFZPSKIMUPQSR-SECBINFHSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)