664804
3-(4-Chlorophenyl)benzaldehyde
97%
Sinónimos:
4′-Chloro[1,1′-biphenyl]-3-carboxaldehyde
About This Item
assay
97%
form
solid
mp
56-60 °C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)-c2cccc(C=O)c2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-13-6-4-11(5-7-13)12-3-1-2-10(8-12)9-15/h1-9H
InChI key
JIBHWLKAALCSRU-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)