Merck
663751
Sigma-Aldrich
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
98%
Sinónimos:
2-(4-Trifluoromethoxyphenyl)ethanol, 4-(Trifluoromethoxy)benzeneethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9F3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
206.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
bp
83-86 °C/7.0 mmHg
densidad
1.2774 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
OCCc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C9H9F3O2/c10-9(11,12)14-8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4,13H,5-6H2
Clave InChI
RILZRCJGXSFXNE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)