Merck
663735
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxypyridine-3-methanol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
169.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
56-60 °C
SMILES string
COc1ccc(CO)c(OC)n1
InChI
1S/C8H11NO3/c1-11-7-4-3-6(5-10)8(9-7)12-2/h3-4,10H,5H2,1-2H3
InChI key
XACFTRAAEZWJMN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)