Merck
663158
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxycinnamic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8O4
Número de CAS:
Peso molecular:
180.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
202 °C (dec.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+
Clave InChI
HGEFWFBFQKWVMY-DUXPYHPUSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2