Merck
663026
Sigma-Aldrich
N-(2-Pentynyl)phthalimide
97%
Sinónimos:
1-Phthalimido-2-pentyne
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
213.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
97-101 °C
cadena SMILES
CCC#CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H11NO2/c1-2-3-6-9-14-12(15)10-7-4-5-8-11(10)13(14)16/h4-5,7-8H,2,9H2,1H3
Clave InChI
YGFAGDNPORPFTC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)