Merck
662798
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Ethylphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
2-(E-2-(4-Ethylphenyl)vinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, E-2-(4-Ethylphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H23BO2
Número de CAS:
Peso molecular:
258.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
46-51 °C
SMILES string
CCc1ccc(\C=C\B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)cc1
InChI
1S/C16H23BO2/c1-6-13-7-9-14(10-8-13)11-12-17-18-15(2,3)16(4,5)19-17/h7-12H,6H2,1-5H3/b12-11+
InChI key
WXXFAINZQODXKD-VAWYXSNFSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)