Merck
662143
Sigma-Aldrich
Phosgene-13C solution
20% in toluene, 99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
13COCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
99.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
concentración
20% in toluene
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[13C](Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4/i1+1
Clave InChI
YGYAWVDWMABLBF-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.