Merck
662038
Sigma-Aldrich
4-[(2′,6′-Diisopropylphenoxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H25BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
312.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
mp
186-192 °C
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1OCc2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C19H25BO3/c1-13(2)17-6-5-7-18(14(3)4)19(17)23-12-15-8-10-16(11-9-15)20(21)22/h5-11,13-14,21-22H,12H2,1-4H3
InChI key
IYHHUWVULUSILI-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)