Merck
662011
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7BBrFO3
Número de CAS:
Peso molecular:
248.84
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
mp
130-135 °C
SMILES string
COc1ccc(F)c(B(O)O)c1Br
InChI
1S/C7H7BBrFO3/c1-13-5-3-2-4(10)6(7(5)9)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
InChI key
WCXHRSAUPYPWHO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)