Merck
661848
Sigma-Aldrich
3-[(2-Isopropyl-5-methylphenoxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H21BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
284.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
132-140 °C
cadena SMILES
CC(C)c1ccc(C)cc1OCc2cccc(c2)B(O)O
InChI
1S/C17H21BO3/c1-12(2)16-8-7-13(3)9-17(16)21-11-14-5-4-6-15(10-14)18(19)20/h4-10,12,19-20H,11H2,1-3H3
Clave InChI
AABBYGNTCONFJV-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)