Merck
659819
Sigma-Aldrich
2-(2-N-Boc-aminoethylamino)-2-(2-furanyl)acetic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H20N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
284.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
162-166 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCNC(C(O)=O)c1ccco1
InChI
1S/C13H20N2O5/c1-13(2,3)20-12(18)15-7-6-14-10(11(16)17)9-5-4-8-19-9/h4-5,8,10,14H,6-7H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)
InChI key
ONFTXSIYQYEFEG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)