Merck
658340
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4HCl2N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
193.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
0.9 °C/0.5 mmHg
mp
28-32 °C
grupo funcional
chloro
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)1-7-4(6)8-3/h1H
Clave InChI
INUSQTPGSHFGHM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Intermediate in a solid-phase synthesis of diaminopurines.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Letters, 47, 8897-8897 (2006)