Merck
658332
Sigma-Aldrich
6-Chloroacetyl-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8ClNO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
241.69
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
219-224 °C
SMILES string
ClCC(=O)c1ccc2SCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C10H8ClNO2S/c11-4-8(13)6-1-2-9-7(3-6)12-10(14)5-15-9/h1-3H,4-5H2,(H,12,14)
InChI key
YDYLPMPVYALQKQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)