Merck
657913
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-methoxybenzonitrile
97%
Sinónimos:
2-Chloro-m-anisonitrile
About This Item
Fórmula lineal:
H3COC6H3(Cl)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
167.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
92-96 °C
grupo funcional
chloro
nitrile
cadena SMILES
COc1cccc(C#N)c1Cl
InChI
1S/C8H6ClNO/c1-11-7-4-2-3-6(5-10)8(7)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
QZCKPEQQNFBXHZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)