657654
QuadraPure® IMDAZ
100-400 μm particle size, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinónimos:
QuadraPure® Imidazol-1-yl propylaminobut-2-enoate ester
About This Item
reticulante
1 % cross-linked with divinylbenzene
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Extensión del etiquetado
1.5 mmol/g loading
tamaño de partícula
100-400 μm
Información legal
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)