Merck
657514
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12BBrO3
Número de CAS:
Peso molecular:
258.90
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
mp
159-164 °C
SMILES string
CCCOc1cc(Br)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-2-3-14-9-5-7(10(12)13)4-8(11)6-9/h4-6,12-13H,2-3H2,1H3
InChI key
OHFYAFQVSGUNME-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)