Merck
657263
Sigma-Aldrich
4-Isopropoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9BF4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
251.97
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
mp
138-142 °C
SMILES string
CC(C)Oc1c(F)c(F)c(B(O)O)c(F)c1F
InChI
1S/C9H9BF4O3/c1-3(2)17-9-7(13)5(11)4(10(15)16)6(12)8(9)14/h3,15-16H,1-2H3
InChI key
YOXGBYWSEKQTAW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
May contain varying amounts of anhydride
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)