Merck
65679
Sigma-Aldrich
(R)-1-{(RP)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ferrocenyl}ethyldi(3,5-xylyl)phosphine
≥97%
Sinónimos:
(1S)-1-[(1R)-1-[Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]ethyl]-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]ferrocene (acc to CAS), Walphos SL-W006-1
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C46H44FeP2
Número de CAS:
Peso molecular:
714.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
assay
≥97%
optical purity
ee: ≥99%
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)P(c6cc(C)cc(C)c6)c7cc(C)cc(C)c7
InChI
1S/C41H39P2.C5H5.Fe/c1-29-23-30(2)26-36(25-29)42(37-27-31(3)24-32(4)28-37)33(5)38-20-14-21-39(38)40-19-12-13-22-41(40)43(34-15-8-6-9-16-34)35-17-10-7-11-18-35;1-2-4-5-3-1;/h6-28,33H,1-5H3;1-5H;/t33-;;/m1../s1
InChI key
SPJXDOOLGLNVOP-QYKZUBHNSA-N
General description
sold in collaboration with Solvias AG
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)