Merck
65659
Sigma-Aldrich
12-(Methylamino)dodecanoic acid
≥98.0% (NT)
Sinónimos:
12-(Methylamino)lauric acid
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 468,00
US$ 468,00
Fecha estimada de envío11 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 468,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3NH(CH2)11COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
229.36
Beilstein/REAXYS Number:
6123408
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 468,00
Fecha estimada de envío11 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
≥98.0% (NT)
form
solid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
139-143 °C
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CNCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H27NO2/c1-14-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13(15)16/h14H,2-12H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
XTXRYZLZPWMJBM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)