Merck
655902
Sigma-Aldrich
Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(Cl)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
185.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
107-111 °C
grupo funcional
chloro
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3
Clave InChI
WKVJBYKFGNVWLM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)