Merck
655708
Sigma-Aldrich
Diethyl glutarate-13C5
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
13CH2(13CH213CO2C2H5)2
Peso molecular:
193.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
bp
237 °C (lit.)
densidad
1.049 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
CCO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13C](=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h3-7H2,1-2H3/i5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Clave InChI
OUWSNHWQZPEFEX-ODDIWHJLSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)