Merck
654760
Sigma-Aldrich
[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7F3N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
220.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
142-146 °C
functional group
amine
fluoro
thiourea
SMILES string
NC(=S)Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2S/c9-8(10,11)5-1-3-6(4-2-5)13-7(12)14/h1-4H,(H3,12,13,14)
InChI key
OWTDDZMFRLUBQI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)