Merck
654744
Sigma-Aldrich
(4-Cyanophenyl)thiourea
97%
About This Item
Fórmula lineal:
NCC6H4NHCSNH2
Número de CAS:
Peso molecular:
177.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
201-205 °C
cadena SMILES
NC(=S)Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H7N3S/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)11-8(10)12/h1-4H,(H3,10,11,12)
Clave InChI
LFMJROANUIRGBS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)