654604
N-(Furan-2-ylmethyl)-1H-benzotriazole-1-carbothioamide
96%
Sinónimos:
Benzotriazole-1-carbothioic acid (furan-2-ylmethyl)amide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10N4OS
Número de CAS:
Peso molecular:
258.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
mp
119-127 °C
cadena SMILES
S=C(NCc1ccco1)n2nnc3ccccc23
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)