Merck
654523
Sigma-Aldrich
6-(3-Nitrophenyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H8N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
228.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
95%
form
solid
mp
162-166 °C
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H8N2O3/c15-8-10-4-2-6-12(13-10)9-3-1-5-11(7-9)14(16)17/h1-8H
InChI key
MEBRRQOWKWXTRB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)