654310
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
1-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]morpholine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H23BN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
290.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
135-139 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(nc2)N3CCOCC3
InChI
1S/C15H23BN2O3/c1-14(2)15(3,4)21-16(20-14)12-5-6-13(17-11-12)18-7-9-19-10-8-18/h5-6,11H,7-10H2,1-4H3
Clave InChI
ZGDLVKWIZHHWIR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?