Merck
654191
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(5-nitro-2-pyridyl)piperazine
97%
Sinónimos:
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(5-nitropyrid-2-yl)piperazine, 2-(4-Boc-1-piperazinyl)-5-nitropyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H20N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
308.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
168-172 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(cn2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N4O4/c1-14(2,3)22-13(19)17-8-6-16(7-9-17)12-5-4-11(10-15-12)18(20)21/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3
Clave InChI
WWFJYZONBJARJT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)