Merck
653950
Sigma-Aldrich
trans-6-Chloro-1-hexen-1-ylboronic acid pinacol ester
96%
Sinónimos:
(E)-6-Chloro-1-hexenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22BClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
244.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
mp
38-42 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\CCCCCl
InChI
1S/C12H22BClO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-7-5-6-8-10-14/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3/b9-7+
Clave InChI
FNDLLXXDZTUGLB-VQHVLOKHSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)