Merck
653810
Sigma-Aldrich
4-Methylphenethyl bromide
97%
Sinónimos:
4-(2-Bromoethyl)toluene, 4-Methyl-1-(2-bromoethyl)benzene
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4CH2CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
199.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.550
bp
100-101 °C/9 mmHg
densidad
1.306 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
Clave InChI
IAZCKSJRRRXZEY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)