Merck
653772
Sigma-Aldrich
4-Boc-1-(6-bromo-2-pyridyl)piperazine
97%
Sinónimos:
2-(N-Boc-piperazin-1-yl)-6-bromopyridine, tert-Butyl 4-(6′-bromopyrid-2′-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H20BrN3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
342.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
94-98 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2cccc(Br)n2
InChI
1S/C14H20BrN3O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-9-7-17(8-10-18)12-6-4-5-11(15)16-12/h4-6H,7-10H2,1-3H3
InChI key
CQSAPHUUCUUHNS-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)