Merck
653764
Sigma-Aldrich
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine
97%
Sinónimos:
2-(N-Boc-piperazin-1-yl)-5-bromopyridine, tert-Butyl 4-(5′-bromopyrid-2′-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H20BrN3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
342.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
83-87 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(Br)cn2
InChI
1S/C14H20BrN3O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-8-6-17(7-9-18)12-5-4-11(15)10-16-12/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3
InChI key
DSLVSFMWCDGZIL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)