Merck
653594
Sigma-Aldrich
(4-Chlorophenylthio)acetone
97%
Sinónimos:
1-[(4-Chlorophenyl)thio]-2-propanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9ClOS
Número de CAS:
Peso molecular:
200.69
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
38-42 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)CSc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClOS/c1-7(11)6-12-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
VIUDWXCHYJJHLD-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)