653403
4-(Boc-amino)-1-[(2-hydroxyphenyl)(thiophen-2-yl)methyl]piperidine
97%
Sinónimos:
tert-Butyl 1-[(2-hydroxyphenyl)(thiophen-2-yl)methyl]piperidin-4-yl-carbamate
About This Item
assay
97%
form
solid
mp
158-162 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)C(c2cccs2)c3ccccc3O
InChI
1S/C21H28N2O3S/c1-21(2,3)26-20(25)22-15-10-12-23(13-11-15)19(18-9-6-14-27-18)16-7-4-5-8-17(16)24/h4-9,14-15,19,24H,10-13H2,1-3H3,(H,22,25)
InChI key
UUMHTMZBVBXNOV-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)