Merck
653373
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)-1-[furan-2-yl(2-hydroxyphenyl)methyl]piperidine
97%
Sinónimos:
tert-Butyl-1-[furan-2-yl(2-hydroxyphenyl)methyl]piperidin-4-yl-carbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H28N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
372.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
109-114 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)C(c2ccco2)c3ccccc3O
InChI
1S/C21H28N2O4/c1-21(2,3)27-20(25)22-15-10-12-23(13-11-15)19(18-9-6-14-26-18)16-7-4-5-8-17(16)24/h4-9,14-15,19,24H,10-13H2,1-3H3,(H,22,25)
Clave InChI
OHZFWZIFIYATEG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)