Merck
653012
Sigma-Aldrich
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)piperazine
puriss., 98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14ClFN2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
puriss.
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.5470 (lit.)
n20/D 1.5470
densidad
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
1.2042 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Fc1cccc(Cl)c1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H14ClFN2/c12-10-2-1-3-11(13)9(10)8-15-6-4-14-5-7-15/h1-3,14H,4-8H2
Clave InChI
PBJVZHBDDDMHIT-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)