Merck
652121
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4-(3′,5′-dimethoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H21BO5
Número de CAS:
Peso molecular:
316.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
96 °C (dec.)
cadena SMILES
COc1cc(OC)cc(OCc2c(C)cc(cc2C)B(O)O)c1
InChI
1S/C17H21BO5/c1-11-5-13(18(19)20)6-12(2)17(11)10-23-16-8-14(21-3)7-15(9-16)22-4/h5-9,19-20H,10H2,1-4H3
Clave InChI
KSHLSSLREUYDHF-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)